Documentos Principais
616990
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine-d15
98 atom % D
Sinônimo(s):
Tri(phenyl-d5)phosphine
About This Item
Fórmula linear:
(C6D5)3P
Número CAS:
Peso molecular:
277.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
p.e.
377 °C
pf
79-81 °C (lit.)
alteração de massa
M+15
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])P(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
chave InChI
RIOQSEWOXXDEQQ-KLHTYYPYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
428.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
220.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)