338761
Triphenylphosphine-d15
≥98 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Tris(pentadeuterophenyl)phosphine, Tri(phenyl-d5)phosphine
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
powder
p.e.
377 °C
pf
79-81 °C (lit.)
alteração de massa
M+15
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])P(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
chave InChI
RIOQSEWOXXDEQQ-KLHTYYPYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Central nervous system,Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
428.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
220.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?