Documentos
8.08270
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine
for synthesis
Sinônimo(s):
Triphenylphosphine, Phosphorus triphenyl
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3P
Número CAS:
Peso molecular:
262.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
Número do índice EC:
210-036-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.0000012 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
425 °C
potência
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
adequação da reação
reagent type: reductant
pb
377 °C/1013 hPa
pf
78.5-81.5 °C
temperatura de transição
flash point 182 °C
solubilidade
<0.0001 g/L
densidade
1.194 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
500‑600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
chave InChI
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
180 °C - closed cup