Documentos
616788
Sigma-Aldrich
4-Chlorostyrene-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Fórmula linear:
ClC6D4CD=CD2
Número CAS:
Peso molecular:
145.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
contém
hydroquinone as stabilizer
pb
192 °C (lit.)
densidade
1.212 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+7
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C([2H])=C(\[2H])c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
KTZVZZJJVJQZHV-QMUWOJKRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup