Documentos Principais
293164
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-13C2
99 atom % 13C
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.970,00
1 G
R$ 7.040,00
R$ 1.970,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.970,00
1 G
R$ 7.040,00
About This Item
Fórmula linear:
13CH313COCl
Número CAS:
Peso molecular:
80.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 1.970,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
temperatura de autoignição
1353 °F
Lim. expl.
19 %
índice de refração
n20/D 1.389 (lit.)
p.e.
52 °C (lit.)
pf
-112 °C (lit.)
densidade
1.130 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1,2+1
chave InChI
WETWJCDKMRHUPV-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)