Documentos
616656
Sigma-Aldrich
Betaine-(trimethyl-d9) hydrochloride
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)3N(Cl)CH2CO2H
Peso molecular:
162.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
241-242 °C (lit.)
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC([O-])=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
chave InChI
HOPSCVCBEOCPJZ-KYRNGWDOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8