Documentos
911895
D-Sorbitol-1,1,2,3,4,5,6,6-d8
98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D8H6O6
Número CAS:
Peso molecular:
190.22
Código UNSPSC:
12142201
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@]([C@@]([C@]([C@](C([2H])(O)[2H])([2H])O)([2H])O)([2H])O)([2H])C([2H])(O)[2H]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1