Documentos
609323
Sigma-Aldrich
Nitric-15N acid solution
~10 N in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
64.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
concentração
~10 N in H2O
pb
120.5 °C
densidade
1.422 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i1+1
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5