609056
β-Alanine-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Sinônimo(s):
3-Aminopropionic acid-15N
About This Item
Fórmula linear:
H215NCH2CH2CO2H
Peso molecular:
90.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
205 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]CCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i4+1
chave InChI
UCMIRNVEIXFBKS-AZXPZELESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)