Documentos Principais
363006
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N acetate
98 atom % 15N
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.145,00
R$ 2.145,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.145,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO215NH4
Número CAS:
Peso molecular:
78.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 2.145,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
chave InChI
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Ammonium acetate LiChropur™, eluent additive for LC-MS
Supelco
73594
Ammonium acetate
Journal of the American Chemical Society, 107, 3706-3706 (1985)