Documentos Principais
490822
Sigma-Aldrich
β-Alanine-13C3,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
3-Aminopropionic acid-13C3,15N, 13C and 15N Labeled β-alanine, 13C and 15N Labeled 3-aminopropionic acid
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 3.606,00
R$ 3.606,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 3.606,00
About This Item
Fórmula linear:
H215N13CH213CH213CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
93.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 3.606,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
205 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
UCMIRNVEIXFBKS-JCDJMFQYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)