Documentos
570737
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-15N2,d10
98 atom % D, 98 atom % 15N
Sinônimo(s):
L-Glutamine-ul-15N,d
About This Item
Fórmula linear:
D215NCO(CD2)2CD(15ND2)CO2D
Peso molecular:
158.19
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
98 atom % D
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
185 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)[C@]([2H])([15N]([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1/i1D2,2D2,3D,6+1,7+1/hD5
chave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-ZUGGXKPMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3