616281
L-Glutamic acid-2,3,3,4,4-d5
97 atom % D, 98% (CP)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
97 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +31°, c = 2 in 5 M HCl
pf
205 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2,3D
chave InChI
WHUUTDBJXJRKMK-NKXUJHECSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Appl- L-Glutamic acid-2,3,3,4,4-d5 has been used as an internal standard in metabolomics and lipidomics profiling.[4]
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?