Documentos Principais
607649
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-13C,15N,d
97 atom % D, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 9.325,00
R$ 9.325,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 9.325,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.12
R$ 9.325,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
97 atom % D
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Only non-exchangeable postions are deuterated.
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Amino Acid Standard analytical standard
Supelco
AAS18
Amino Acid Standard