Documentos Principais
642878
Sigma-Aldrich
Algal crude protein extract-13C
98 atom % 13C
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.497,00
5 G
R$ 8.319,00
R$ 2.497,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.497,00
5 G
R$ 8.319,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.12
R$ 2.497,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Karthikeyani Chellappa et al.
Cell metabolism, 34(12), 1947-1959 (2022-12-09)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) is an essential redox cofactor in mammals and microbes. Here we use isotope tracing to investigate the precursors supporting NAD synthesis in the gut microbiome of mice. We find that dietary NAD precursors are absorbed in
Samuel Bryson et al.
The ISME journal, 11(12), 2781-2792 (2017-08-12)
Resource availability influences marine microbial community structure, suggesting that population-specific resource partitioning defines discrete niches. Identifying how resources are partitioned among populations, thereby characterizing functional guilds within the communities, remains a challenge for microbial ecologists. We used proteomic stable isotope