Documentos Principais
60713
Sigma-Aldrich
Ketene diethyl acetal
purum, ≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,1-Diethoxyethene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein:
471200
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥95.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.414
pb
49-50 °C (lit.)
densidade
0.880 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=C)OCC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)