196886
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
98%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid, 2-Carboxybenzotrifluoride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
247 °C/753 mmHg (lit.)
pf
107-110 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
chave InChI
FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?