Documentos Principais
605689
Sigma-Aldrich
Myristic acid-13C14
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Myristic acid-ul-13C, Tetradecanoic acid-13C14
About This Item
Fórmula linear:
13CH3(13CH2)1213CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
242.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
250 °C/100 mmHg (lit.)
pf
52-54 °C (lit.)
alteração de massa
M+14
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
chave InChI
TUNFSRHWOTWDNC-FIJHWJEJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4