Documentos Principais
451401
Sigma-Aldrich
Lauric-d23 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
Dodecanoic-d23 acid
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 607,00
1 G
R$ 3.693,00
R$ 607,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 607,00
1 G
R$ 3.693,00
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)10CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
223.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 607,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
p.e.
225 °C/100 mmHg (lit.)
pf
44-46 °C (lit.)
alteração de massa
M+23
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2
chave InChI
POULHZVOKOAJMA-SJTGVFOPSA-N
Aplicação
This product may be used as an analytical standard.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113.00 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)