Documentos Principais
589748
Sigma-Aldrich
Myristic acid-14-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Tetradecanoic acid-14-13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH3(CH2)12CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
229.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
p.e.
250 °C/100 mmHg (lit.)
pf
52-54 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
chave InChI
TUNFSRHWOTWDNC-FIJHWJEJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)