Documentos Principais
605646
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-16-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Hexadecanoic acid-16-13C
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 9.048,00
R$ 9.048,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 9.048,00
About This Item
Fórmula linear:
13CH3(CH2)14CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
257.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 9.048,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
61-64 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1
chave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7