485802
Palmitic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Hexadecanoic acid-1,2-13C2
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)1313CH213CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
258.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
pf
61-64 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15+1,16+1
chave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-IIJSWMDNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?