Documentos Principais
608068
Sigma-Aldrich
L-Leucine-13C6,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid-13C6,15N, 13C and 15N Labeled L-leucine, SILAC Amino Acid, L-Leucine-ul-13C,15N
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 8.090,00
250 MG
R$ 11.943,00
R$ 8.090,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 8.090,00
250 MG
R$ 11.943,00
About This Item
Fórmula linear:
(13CH3)213CH13CH213CH(15NH2)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
138.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 8.090,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
pf
>300 °C (lit.)
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[H][13C@]([15NH2])([13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
chave InChI
ROHFNLRQFUQHCH-HUEJSTCGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)