Documentos Principais
604313
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ketopentanoate-3,4,5-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH313CH213COCH2CO2C2H5
Peso molecular:
147.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C[13C](=O)[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1+1,3+1,6+1
chave InChI
UDRCONFHWYGWFI-LVDXHWGDSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)