39410
4-(Dimethylamino)pyridine, polymer-bound
extent of labeling: ~3.0 mmol/g "DMAP" loading, matrix crosslinked with 2% DVB
Sinônimo(s):
4-(Dimethylamino)pyridine on Polystyrene, DMAP on PS, polymer bound DMAP
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~3.0 mmol/g "DMAP" loading
Matriz
crosslinked with 2% DVB
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)