D9404
Digitoxigenin
Sinônimo(s):
3β,14-Dihydroxy-5β,20(22)-cardenolide, 3,14,21-Trihydroxy-20(22)-norcholenic acid lactone, 5β,20(22)-Cardenolide-3β,14-diol
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Ensaio
≥97.0% (TLC)
Formulário
powder
peso molecular
374.51 g/mol
pf
253 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C23H34O4/c1-21-8-5-16(24)12-15(21)3-4-19-18(21)6-9-22(2)17(7-10-23(19,22)26)14-11-20(25)27-13-14/h11,15-19,24,26H,3-10,12-13H2,1-2H3/t15-,16+,17-,18+,19-,21+,22-,23+/m1/s1
chave InChI
XZTUSOXSLKTKJQ-CESUGQOBSA-N
Informações sobre genes
rat ... Atp1a1(24211)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)