Documentos Principais
PHL89286
(−)-α-Thujone
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(1S,4R)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.115,00
R$ 2.115,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.115,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O
Peso molecular:
152.23
Beilstein:
4660369
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.115,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (GC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
densidade
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
chave InChI
USMNOWBWPHYOEA-MRTMQBJTSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)