Documentos Principais
603848
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
HSCH213CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
79.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
p.e.
157 °C (lit.)
densidade
1.128 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH2]CS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1
chave InChI
DGVVWUTYPXICAM-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)