60034
4-Aminophenol
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Hydroxyaniline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
pf
185-189 °C (lit.)
186-188 °C
solubilidade
water: slightly soluble
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
chave InChI
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?