Documentos Principais
596418
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-1,2,3,4-13C4 sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
α-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-1,2,3,4-13C4 sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C4,d3 sodium salt, 2-Ketoisovaleric acid-13C4,d3 sodium salt, 3-Methyl-d3-2-oxobutanoic acid-13C4 sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-d3),1,2,3,4-13C4
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 4.845,00
500 MG
R$ 16.514,00
R$ 4.845,00
Previsão de entrega em13 de maio de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 4.845,00
500 MG
R$ 16.514,00
About This Item
Fórmula linear:
13CH313CH(CD3)13CO13CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
145.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 4.845,00
Previsão de entrega em13 de maio de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
227-230 °C (lit.) (lit.)
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[13CH]([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1,3+1,4+1,5+1;
chave InChI
WIQBZDCJCRFGKA-SSBGHZRHSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.