Documentos
571334
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-13C)-butyric-4-13C acid sodium salt
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
α-Keto-3-(methyl-13C)-butyric-4-13C acid sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C2 sodium salt, 2-Ketoisovaleric acid-13C2 sodium salt, 3-Methyl-13C-oxobutanoic-4-13C acid sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-13C),4-13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH3CH(13CH3)COCO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
140.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
227-230 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[13CH3]C([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
chave InChI
WIQBZDCJCRFGKA-AWQJXPNKSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.