Documentos Principais
717150
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid-3,3-d2 sodium salt hydrate
97 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
α-Keto-butyric acid-3,3-d2 sodium, α-Ketobutyric acid-3,3-d2 sodium salt, 2-Oxobutanoic acid-3,3-d2 sodium salt, Sodium α-ketobutyrate-3,3-d2
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 7.585,00
R$ 7.585,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 7.585,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CD2COCO2Na•xH2O
Peso molecular:
126.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 7.585,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
97 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
210 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[2H]C([2H])(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i2D2;;
chave InChI
PVLJVKQSCAHPPR-FMPZBJQLSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.