Documentos Principais
594903
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-4-13C sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
α-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-4-13C sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C,d3 sodium salt, 2-Ketoisovaleric acid-13C,d3 sodium salt, 3-Methyl-2-oxobutanoic acid-13C,d3 sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-d3),4-13C
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 4.918,00
500 MG
R$ 16.766,00
R$ 4.918,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 4.918,00
500 MG
R$ 16.766,00
About This Item
Fórmula linear:
13CH3CH(CD3)COCO2Na
Peso molecular:
142.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 4.918,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
227-230 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
chave InChI
WIQBZDCJCRFGKA-CKHMYQJJSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.