Documentos Principais
595322
Sigma-Aldrich
Hexaphenylditin(IV)
97%
Sinônimo(s):
Hexaphenyldistannane
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5)3Sn]2
Número CAS:
Peso molecular:
700.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
core: tin
pf
233-237 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)[Sn](c2ccccc2)(c3ccccc3)[Sn](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/6C6H5.2Sn/c6*1-2-4-6-5-3-1;;/h6*1-5H;;
chave InChI
UAPQJVJCJITJET-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)