Key Documents
594628
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-2-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17BO3
Número CAS:
Peso molecular:
208.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
123-128 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOc1ccc(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C11H17BO3/c1-3-4-7-15-10-5-6-11(12(13)14)9(2)8-10/h5-6,8,13-14H,3-4,7H2,1-2H3
chave InChI
CSHDCDLMFFZDJB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)