Documentos Principais
645141
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2″-Terthiophene-5-boronic acid pinacol ester
96%
Sinônimo(s):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,2′:5′,2″-terthiophene
Selecione um tamanho
1 G
R$ 3.243,00
R$ 3.243,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 3.243,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H19BO2S3
Número CAS:
Peso molecular:
374.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.243,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
109-113 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4cccs4
InChI
1S/C18H19BO2S3/c1-17(2)18(3,4)21-19(20-17)16-10-9-15(24-16)14-8-7-13(23-14)12-6-5-11-22-12/h5-11H,1-4H3
chave InChI
FIUQKESHHZFUGG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.