Documentos Principais
594482
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-chloroacetophenone
95%
Sinônimo(s):
2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1-ethanone, 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2′-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-o-chloroacetophenone, 2-Chlorophenacyl bromide, Bromomethyl 2-chlorophenyl ketone, o-Chlorophenacyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4COCH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
233.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.590 (lit.)
p.e.
105 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.602 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
chave InChI
WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)