Documentos
759384
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-fluoroacetophenone
97%
Sinônimo(s):
α-Bromo-2-fluoroacetophenone, ω-Bromo-2-fluoroacetophenone, 1-Bromo-2′;-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone, 2-Fluorophenacyl bromide, o-Fluorophenacyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6BrFO
Número CAS:
Peso molecular:
217.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.563
pf
25-30 °C
densidade
1.574 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
chave InChI
QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3