Documentos Principais
594253
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
169.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pf
117-122 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
chave InChI
JCKZNMSBFBPDPM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Regioselective Suzuki coupling
  • Preparation of inhibitors of 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1
  • Preparation of boronic esters
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)