Ensaio
98%
pf
49-51 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C7H3Br2F3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
chave InChI
VWKFJAOCLPPQGR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?