Documentos Principais
593117
Sigma-Aldrich
11-Chloro-1-undecene
97%
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 1.532,00
R$ 1.532,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 1.532,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)9CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
188.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.532,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4510 (lit.)
p.e.
108-109 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
allyl
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2
chave InChI
PSEVKFKRYVAODC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3