Documentos Principais
C29002
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-butene
contains sodium/potassium carbonate as stabilizer, 97%
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 309,00
100 ML
R$ 1.746,00
R$ 309,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 309,00
100 ML
R$ 1.746,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CHClCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
90.55
Beilstein:
1679232
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 309,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
contém
sodium/potassium carbonate as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
62-65 °C (lit.)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(Cl)C=C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-3-4(2)5/h3-4H,1H2,2H3
chave InChI
VZGLVCFVUREVDP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-16.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)