224677
12-Bromo-1-dodecanol
99%
Sinônimo(s):
1-Bromo-12-dodecanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pb
155 °C/4 mmHg (lit.)
pf
34-36 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C12H25BrO/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h14H,1-12H2
chave InChI
ASIDMJNTHJYVQJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup