407097
1-Bromo-2,4,6-tri-tert-butylbenzene
97%
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
168-173 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(c(Br)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H29Br/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,1-9H3
chave InChI
JOKZWHPYNRDCOA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.