Ensaio
99%
pb
125-130 °C/20 mmHg (lit.)
pf
44-46 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(11)7-8/h4-7,11H,1-3H3
chave InChI
CYEKUDPFXBLGHH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Esr1(13982)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges