276316
1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
97%
Sinônimo(s):
5-Bromo-m-xylene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.549 (lit.)
pb
202-204 °C (lit.)
densidade
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)cc(Br)c1
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5H,1-2H3
chave InChI
LMFRTSBQRLSJHC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter