Documentos Principais
590886
Sigma-Aldrich
Phenethyl-1,2-13C2-amine
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Benzeneethanamine-13C2
About This Item
Fórmula linear:
C6H513CH213CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
123.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
197-200 °C (lit.)
densidade
0.978 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
N[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i6+1,7+1
chave InChI
BHHGXPLMPWCGHP-AKZCFXPHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)