694940
Linolenic Acid-1-13C
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
Linolenic Acid-1-13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
95% (CP)
forma
liquid
pb
230-232 °C/1 mmHg
pf
-11 °C
densidade
0.917 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-/i18+1
chave InChI
DTOSIQBPPRVQHS-JAYTYYOISA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3