588121
1-Propanol-1,1-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
Propyl-1,1-d2 alcohol
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
pb
97 °C (lit.)
pf
-127 °C (lit.)
densidade
0.830 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)CC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i3D2
chave InChI
BDERNNFJNOPAEC-SMZGMGDZSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup