Documentos Principais
95517
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butanol
technical, ≥85% (as solvent-free, GC)
Sinônimo(s):
Tetramethylene bromohydrin
Selecione um tamanho
2.5 G
R$ 1.206,00
R$ 1.206,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2.5 G
R$ 1.206,00
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH2CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
153.02
Beilstein:
1839430
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.206,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical
Ensaio
≥85% (as solvent-free, GC)
Formulário
liquid
grupo funcional
bromo
hydroxyl
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCBr
InChI
1S/C4H9BrO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
chave InChI
SIJLYRDVTMMSIP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
contains varying amounts of tetrahydrofuran as solvent
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
7 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Xiang Xie et al.
Scientific reports, 7(1), 15735-15735 (2017-11-18)
The influence of the linking group between the phosphoryl and bridging moieties in phosphoryl-containing task-specific ionic liquids (TSILs) on the extraction of uranyl ions was experimentally and theoretically investigated. A novel phosphoramidate-based TSIL with an amine group as the linking